Läs mer
Bromo-tert-butyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromo-tert-butyl Alcohol |
| CAS | 38254-49-8 |
| Molekylformel | C4 H9 Br O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propanol, 1-bromo-2-methyl-, 1-Bromo-2-methyl-2-propanol, Bromo-tert-butyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BrO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(O)CBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.02 |
| Formel vikt | 151.9837 |