Läs mer
alfa'-Bromo-alfa, alfa, alfa-trifluoro-p-xylen, 98 %
Produktkod. 10740781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10740781 5 g Glasflaska 5g
10351194 1 g Glasflaska 1g
10678444 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10740781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312990050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-49-3
Molekylformel C8H6BrF3
Molekylvikt (g/mol) 239.04
MDL-nummer MFCD00000403
InChI-nyckel IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-p-xylene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30 °C till 34 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.5400g/mL, 1.54
Kokpunkt 65 °C till 69 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt 88 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3C6H4CH2Br
Kvantitet 5 g
Formel vikt 239.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.