Läs mer
Bromo(triphenylphosphine)gold(I), Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335337 1 g 1g
11325337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041002.03
Request Bulk or Custom Format
Brom(trifenylfosfin)guld(I) används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14243-65-3
Molekylformel C18H15AuBrP
Molekylvikt (g/mol) 539.16
MDL-nummer MFCD00049267
InChI-nyckel UIYUJCNGYSSFGP-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromo triphenylphosphine gold i, bromoaurio triphenyl-??-phosphanyl
PubChem CID 12464140
IUPAC-namn bromguld;trifenylfosfan
LEDER Br[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromo(triphenylphosphine)gold(I)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 539.17
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.