Läs mer
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, 97%
Produktkod. 11480823
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480823 100 g 100g
11490823 500 g 500g
11400833 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11480823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13276.22
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 2032-35-1 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
Bromacetaldehyd-dietylacetal, används som en syntetisk byggsten. Det används främst för syntes av antibiotika som erytromycin och cefalosporiner och till andra droger. Det kan också användas som farmaceutiska mellanprodukter. Dessutom kan denna kemikalie användas för att pruducera läkemedel som metyltioimidazol, klorfeniramin och andra för sköldkörteln. Det fungerar också som en användbar mellanprodukt för framställning av andra a-heterosubstituerade acetaldehydacetaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bromacetaldehyd-dietylacetal, används som en syntetisk byggsten. Det används främst för syntes av antibiotika som erytromycin och cefalosporiner och till andra droger. Det kan också användas som farmaceutiska mellanprodukter. Dessutom kan denna kemikalie användas för att pruducera läkemedel som metyltioimidazol, klorfeniramin och andra för sköldkörteln. Det fungerar också som en användbar mellanprodukt för framställning av andra ɑ-heterosubstituerade acetaldehydacetaler.
Löslighet Det är oblandbart
med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C. Skydda mot frost, värme och solljus. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Syror. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2032-35-1
Molekylformel C6H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 197.07
MDL-nummer MFCD00000214
InChI-nyckel LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
PubChem CID 74852
IUPAC-namn 2-brom-1,1-dietoxietan
LEDER CCOC(CBr)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Densitet 1.27
Kokpunkt 66°C to 67°C (18 mmHg)
Flampunkt 61°C (142°F)
Linjär formel BrCH2CH(OCH2CH3)2
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 635754
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It is immiscible with water.
Formel vikt 197.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.