Läs mer
Bromacetaldehyd-dimetylacetal, 97+%, stab. med kaliumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314579
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314579 25 g 25g
11483724 250 g 250g
11473724 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11324.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7252-83-7 | C4H9BrO2 | 169.018 g/mol
2-Bromo-1,1-dimetoxietan (Bromacetaldehyd-dimetylacetal) användes i syntesen av 2,3-O-acetal via reaktion med 2,3-diol i närvaro av 10-kamfersulfonsyra (CSA). 2-brom-1,1-dimetoxietan användes för att reagera med 4-hydroxylbensaldehyd, och slutligen genererades aldehydsubstituerad prodrug genom TFA-medierad deacetalisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-1,1-dimetoxietan (Bromacetaldehyd-dimetylacetal) användes vid syntes av 2,3-O-acetal via reaktion med 2,3-diol i närvaro av 10-kamfersulfonsyra (CSA). 2-brom-1,1-dimetoxietan användes för att reagera med 4-hydroxylbensaldehyd, och slutligen genererades aldehydsubstituerad prodrug genom TFA-medierad deacetalisering.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7252-83-7
Molekylformel C4H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 169.018
MDL-nummer MFCD00000213
InChI-nyckel FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
PubChem CID 81672
IUPAC-namn 2-brom-1,1-dimetoxietan
LEDER COC(CBr)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Namnnotering Stabilized with potassium carbonate
Densitet 1.435
Kokpunkt 150°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Linjär formel BrCH2CH(OCH3)2
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1280132
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 169.03
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.