Läs mer
Bromoacetic-1-13C Acid, TRC
Produktkod. 30007931
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007931 5 g
30008561 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30007931 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6790775G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57858-24-9
Molekylformel 13C C H3 Br O2
Molekylvikt (g/mol) 139.94
Synonym Acetic-1-13C acid, 2-bromo- (9CI), Bromoacetic acid-1-13C, 2-Bromoacetic-1-13C acid, Bromoacetic-1-13C Acid
IUPAC-namn 2-bromoacetic acid
LEDER O[13C](=O)CBr
Specifica
Kemiskt namn eller material Bromoacetic-1-13C Acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
Formel vikt 138.935
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.