Läs mer
Bromoacetic-1-13C Acid, TRC
Produktkod. 30008561
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008561 500 mg
30007931 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB679077500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57858-24-9
Molekylformel 13C C H3 Br O2
Molekylvikt (g/mol) 139.94
Synonym Acetic-1-13C acid, 2-bromo- (9CI), Bromoacetic acid-1-13C, 2-Bromoacetic-1-13C acid, Bromoacetic-1-13C Acid
IUPAC-namn 2-bromoacetic acid
LEDER O[13C](=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetic-1-13C Acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
Formel vikt 138.935
Procent renhet >95%