Läs mer
Bromoacetic-1,2-13C2 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoacetic acid-13C2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 139.9384 |