Läs mer
Bromoacetic-2-13C Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoacetic-2-13C Acid |
| CAS | 64891-77-6 |
| Molekylformel | C13CH3BrO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Bromoacetic Acid-2-13C, 2-Bromoacetic-2-13C Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1 |
| LEDER | CC(=O)OC1(C(C)=O)[C@]2(C)[C@H]([C@H](O)C1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@@]4(C)[C@H]5[C@@H](C(=O)C=C4C(Cl)=C3)C5 |
| IUPAC-namn | 2-bromoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.94 |