Läs mer
Bromättiksyra, 98+%
Produktkod. 11487017
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487017 5000 g 5000g
11477017 250 g 250g
11467017 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14403.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138,948 g/mol
Bromättiksyra används i organisk syntes och som alkyleringsmedel. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bromättiksyra används i organisk syntes och som alkyleringsmedel. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Löslighet Lösligt
i vatten
, alkohol Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är hygroskopisk till sin natur och känslig för ljus och luft. Hantera och förvara under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-08-3
Molekylformel C2H3BrO2
Molekylvikt (g/mol) 138.948
MDL-nummer MFCD00002678
InChI-nyckel KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC-namn 2-bromättiksyra
LEDER C(C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetic acid
Smältpunkt 44°C to 49°C
Densitet 1.93
Kokpunkt 207°C to 209°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Linjär formel BrCH2CO2H
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN3425
Beilstein 506167
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,1400
Löslighetsinformation Soluble in water, alcohol
Formel vikt 138.95
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.