Läs mer
Bromättiksyra, 98+%
Produktkod. 10112420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasthink
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10112420 1 kg Glasflaska 1kg
10316360 250 g Glasflaska 250g
10216883 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
13498298 10 kg Plasthink 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10112420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-08-3
Molekylformel C2H3BrO2
Molekylvikt (g/mol) 138.95
MDL-nummer MFCD00002678
InChI-nyckel KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC-namn 2-bromättiksyra
LEDER C(C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetic acid
Smältpunkt 49.0°C to 51.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.9300g/mL, 1.93
Kokpunkt 208.0°C
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CO2H
Kvantitet 1 kg
Beilstein 02,213
Merck Index 15,1407
Löslighetsinformation Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Formel vikt 138.95
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystalline Powder, Flakes, Crystals and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.