missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromoacetic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoacetic acid-d3 |
| CAS | 14341-48-1 |
| Molekylformel | C2 D3 Br O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetic-d2 acid-d, bromo- (8CI, 9CI), Bromoacetic acid-d3, Bromoacetic-d2 acid-d, Bromotrideuterioacetic acid, 2-Bromoacetic-2,2-d2 acid-d, Bromoacetic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD |
| LEDER | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])Br |
| IUPAC-namn | deuterio 2-bromo-2,2-dideuterio-acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.97 |
| Formel vikt | 140.9505 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?