Läs mer
Bromoacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 46°C to 49°C |
| Densitet | 1.93 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 208°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00002678 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Bromoacetic acid, Bromoacetic acid |