Läs mer
Bromoacetikanhydrid, 95 %
Produktkod. 10244884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10244884 5 g Glasflaska 5g
10788425 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10244884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426700050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13094-51-4
Molekylformel C4H4Br2O3
Molekylvikt (g/mol) 259.87
MDL-nummer MFCD00045041
InChI-nyckel FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
IUPAC-namn (2-bromoacetyl)-2-bromoacetat
LEDER C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetic anhydride
Smältpunkt 40°C to 44°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Kvantitet 5 g
Formel vikt 259.87
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.