Läs mer
Bromoacetonitrile, 96%
Produktkod. 11481658
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481658 250 g 250g
11461658 10 g 10g
11471658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13933.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
Bromacetonitril användes vid syntesen av 1-cyanometyl-1,1-dimetylhydraziniumbromid. Det används som ett alkalyteringsmedel för kvävefosfordetektorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromacetonitril användes vid syntesen av 1-cyanometyl-1,1-dimetylhydraziniumbromid. Det används som ett alkalyteringsmedel för kvävefosfordetektorn.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-17-0
Molekylformel C2H2BrN
Molekylvikt (g/mol) 119.95
MDL-nummer MFCD00001884
InChI-nyckel REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
IUPAC-namn 2-bromacetonitril
LEDER BrCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetonitrile
Densitet 1.722
Kokpunkt 150°C
Flampunkt 81°C (178°F)
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 956569
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 119.95
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.