Läs mer
Bromoacetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321968
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30321968 250 mg
1 options
Produktkod. 30321968 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA10699000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoacetonitrile
CAS 590-17-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Bromoacetonitrile
Frakt skick +20°C
Molekylformel C2H2BrN
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Bromoacetonitrile, Bromomethyl Cyanide, Cyanomethyl Bromide, Acetonitrile, bromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Bromoacetonitrile, Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide
LEDER BrCC#N
Molekylvikt (g/mol) 119.95