Läs mer
Bromoacetylbromid, 98 %
Produktkod. 11395269
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395269 100 g 100g
11385269 25 g 25g
11305279 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11395269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19580.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201,845 g/mol
Bromacetylbromid används i stor utsträckning vid syntes av finkemikalier, jordbrukskemikalier, färgämnen och läkemedel. Som ett acyleringsmedel reagerar det med 10H-fenotiazin för att ge 10-bromoacetyl-10H-fentiazin. På liknande sätt är det också involverat i framställningen av bromoaktylerad stärkelse som är en biologiskt nedbrytbar termoplastisk sampolymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromoacetylbromid används i stor utsträckning vid syntes av finkemikalier, jordbrukskemikalier, färgämnen och läkemedel. Som ett acyleringsmedel reagerar det med 10H-fenotiazin för att ge 10-bromoacetyl-10H-fentiazin. På liknande sätt är det också involverat i framställningen av bromoaktylerad stärkelse som är en biologiskt nedbrytbar termoplastisk sampolymer.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Hydrolyserar lätt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkoholer och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-21-0
Molekylformel C2H2Br2O
Molekylvikt (g/mol) 201.845
MDL-nummer MFCD00000115
InChI-nyckel LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
IUPAC-namn 2-bromacetylbromid
LEDER C(C(=O)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetyl bromide
Densitet 2.324
Kokpunkt 147 °C till 150 °C
Flampunkt >105 °C (221 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2513
Beilstein 605440
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 201.86
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromoacetyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetyl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.