Läs mer
Bromoacetyl chloride, 95%
Produktkod. 10739585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10739585 25 g Glasflaska 25g
10749585 100 g Glasflaska 100g
10507274 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10739585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197990250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22118-09-8 | C2H2BrClO | 157.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 22118-09-8
Molekylformel C2H2BrClO
Molekylvikt (g/mol) 157.39
MDL-nummer MFCD00000724
InChI-nyckel SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride
PubChem CID 89602
IUPAC-namn 2-bromacetylklorid
LEDER C(C(=O)Cl)Br
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Bromoacetyl chloride
Färg Gul till brun
Densitet 1.9000g/mL, 1.9
Kokpunkt 127.0°C to 128.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2COCl
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 25 g
Beilstein 02,215
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 157.39
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.