missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromobenzene-2,3,5,6-d4, CDN

Produktkod. 30318412
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318412 1 g -
30315407 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318412 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68321G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromobenzene-2,3,5,6-D4
CAS 64646-03-3
Molekylformel C6 D4 H Br
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo- (9 CI), Bromobenzene-2,3,5,6-d4, Bromobenzene-2,3,5,6-D4, Bromobenzene-d4, 3-Bromobenzene-1,2,4,5-d4
InChI formel InChI=1 S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1cc([2 H])c([2 H])c(Br)c1[2 H]
IUPAC-namn 3-bromo-1,2,4,5-tetradeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 161.0326
Formel vikt 159.9826 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.