Läs mer
Brombensen, 99+%, ren, Fisher Chemical
Produktkod. 10486860 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10486860 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 10486860 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4300/07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
CAS 108-86-1
Smältpunkt -31 °C
Kokpunkt 156 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5Br
MDL-nummer 55
Kvantitet 250 mL
Formel vikt 157,01 g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.