Läs mer
Bromobenzene, 99%
Produktkod. 11440243
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440243 10,000 g 10000g
11420243 500 g 500g
11430243 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11407.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157.01 g/mol
Brombensen används som lösningsmedel i organisk syntes. Det används för att framställa fenylmagnesiumbromid, ett Grignard-reagens, en mellanprodukt vid framställning av bensoesyra genom att reagera med koldioxid. Det är en prekursor för att göra fencyklidin. Det är användbart för införande av fenylgrupp genom palladiumkatalyserade kopplingsreaktioner, dvs. Suzuki-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Brombensen används som lösningsmedel i organisk syntes. Det används för att framställa fenylmagnesiumbromid, ett Grignard-reagens, en mellanprodukt vid framställning av bensoesyra genom att reagera med koldioxid. Det är en prekursor för att göra fencyklidin. Det är användbart för införande av fenylgrupp genom palladiumkatalyserade kopplingsreaktioner, dvs. Suzuki-reaktionen.
Löslighet Blandbar med dietyleter
, alkohol, koltetraklorid, kloroform och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Undvik inandning av ånga eller dimma. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-86-1
Molekylformel C6H5Br
Molekylvikt (g/mol) 157.01
MDL-nummer MFCD00000055
InChI-nyckel QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
PubChem CID 7961
ChEBI CHEBI:3179
IUPAC-namn brombensen
LEDER BrC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromobenzene
Smältpunkt -31°C
Densitet 1.492
Kokpunkt 155°C to 156°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 10,000 g
UN-nummer UN2514
Beilstein 1236661
Merck Index 14,1406
Löslighetsinformation Miscible with diethyl ether,alcohol,carbon tetrachloride,chloroform and benzene.
Formel vikt 157.02
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Bromobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.