Läs mer
Brombensen-d{5}, 99 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369947
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369947 10 g 10g
11359947 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11369947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042269.09
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 4165-57-5 | C6H5Br | 162.04 g/mol
Den märkta versionen av brombensen, som används som ett allmänt reagens i palladiumkatalyserad reaktion och vid syntetisering av Grignard-reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4165-57-5
Molekylformel C6H5Br
Molekylvikt (g/mol) 162.04
MDL-nummer MFCD00000056
InChI-nyckel QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Synonym bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
PubChem CID 2723968
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromobenzene-d5
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.55 g/mL
Flampunkt 51°C (124°F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.557
Kvantitet 10 g
Kokpunkt 53°C (23mmHg)
UN-nummer UN2514
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 1-brom-2,3,4,5,6-pentadeuteriobensen
Formel vikt 162.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.