Läs mer
Brombensen-d5, för NMR, 99,5 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16318196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
16318196 10 mL
1 options
Produktkod. 16318196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 321230100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 SEK
    2559.42 SEK / 10ml
    Save 80.58 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4165-57-5 | C6H5Br | 162.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromobenzene-d5
Densitet 1.5500 g/mL, 1.55
Flampunkt 51 °C
Brytningsindex 1.5568
Kvantitet 10 mL
CAS 4165-57-5
Kokpunkt 53,0 °C (23,0 mmHg)
Molekylformel C6H5Br
Linjär formel C6D5Br
MDL-nummer MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig.
InChI-nyckel QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
IUPAC-namn 1-brom(²H5)bensen
Molekylvikt (g/mol) 162.04
Formel vikt 162.06
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.