Läs mer
Bromobenzene-d5, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Produktkod. 10133810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133810 5 mL Glass Bottle 5ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10133810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174730050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromobenzene-d5
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Namnnotering 99+ atom % D
Deuterium (D) 99.0% min.
Förpackning Glass Bottle
Vatten 0.1% max. (Coulometric)
Kvantitet 5 mL
CAS 4165-57-5
Molekylformel C6H5Br
Linjär formel C6D5Br
MDL-nummer MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Synonym bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, >=99 atom % d cp
InChI-nyckel QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
IUPAC-namn 1-bromo(²H₅)benzene
Molekylvikt (g/mol) 162.04
PubChem CID 2723968
Formel vikt 162.06
Kvalitet NMR