Läs mer
Bromobenzene-d5 (Reagent grade), CDN
Produktkod. 30319684
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30319684 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319684 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND004810G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromobenzene-D5
CAS 4165-57-5
Molekylformel C6 2H5 Br
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1 S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Br)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-bromo-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 162.04
Formel vikt 160.9888 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 99% Chemical Purity