Läs mer
Brombensen, Mikromol™
Produktkod. 17992526
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17992526 100 mg
1 options
Produktkod. 17992526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.32
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Brombensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromobenzene
CAS 108-86-1
Analyt- eller komponentnamn Bromobenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Bromobenzene, Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER Brc1ccccc1
IUPAC-namn bromobenzen
Molekylvikt (g/mol) 157.01
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 155,9575 g/mol