Läs mer
Bromobimane, MedChemExpress
Beskrivning
Bromobimane is essentially nonfluorescent and converts into fluorescent products when reacts with small thiols.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromobimane |
| CAS | 71418-44-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11BrN2O2 |
| Synonym | Monobromobimane |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (319.43 mM) |
| LEDER | O=C1N(C(C(C)=C2C)=O)N2C(CBr)=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.11 |
| Formel vikt | 271.11 |
| Procent renhet | 98.0% |
| Visa mer |