Läs mer
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (C-term, pCMV, Puro)
Produktkod. 31900397
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31900397 50 μg
1 options
Produktkod. 31900397 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDEHBC02050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 μg