Läs mer
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (C-term, pTK, HygB)
Produktkod. 31900348
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31900348 50 μg
1 options
Produktkod. 31900348 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDELBC06050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 μg