Läs mer
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (N-term, pCMV, HygB)
Produktkod. 31900371
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31900371 50 μg
1 options
Produktkod. 31900371 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDEHBC05050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 50 μg