Läs mer
R&D Systems™ BromoCatch™ GFP Expression Plasmid (C-term, pTK, Puro)
Produktkod. 31900331
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31900331 50 μg
1 options
Produktkod. 31900331 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDELBC02GFP050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 50 μg