Läs mer
R&D Systems™ BromoCatch™ GFP Expression Plasmid (N-term, pCMV, Puro)
Produktkod. 31900333
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31900333 50 μg
1 options
Produktkod. 31900333 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDEHBC01GFP050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 50 μg