Läs mer
Bromochloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromochloroacetamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BrClNO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| Formel vikt | 170.9087 |
| Procent renhet | >95% |