Läs mer
Bromochloroacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromochloroacetic acid |
| CAS | 5589-96-8 |
| Molekylformel | C2 H2 Br Cl O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-chloroacetic acid (ACI), Acetic acid, bromochloro- (7CI, 8CI, 9CI), BCAA, Bromochloroacetic acid, Chlorobromoacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)C(Cl)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-chloroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.39 |
| Formel vikt | 171.8927 |