Läs mer
Bromochloroiodomethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromochloroiodomethane |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHBrClI/c2-1(3)4/h1H |
| Formel vikt | 253.7995 |