Läs mer
Bromklolornitrometan (>85 %), TRC
Produktkod. 30134873
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134873 2.5 mg 2.5mg
30137384 5 mg -
17984095 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6823652.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135531-25-8
Molekylformel C H Br Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 174.38
Synonym Bromochloronitromethane
IUPAC-namn bromo-klor-nitrometan
LEDER [O-][N+](=O)C(Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromochloronitromethane
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/CHBrClNO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formel vikt 172.8879