Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Grön
Beskrivning
Bromocresol Green är en pH-känslig indikator som används i odlingsmediet för mikroorganismer och titrering. Det är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivt spårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Det fungerar som en hämmare av prostaglandin E 2 transportprotein. Den används även i TLC för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bromocresol Green är en pH-känslig indikator som används i odlingsmediet för mikroorganismer och titrering. Det är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivt spårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Det fungerar som en hämmare av prostaglandin E 2 transportprotein. Den används även i TLC för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Löslighet
Löslig i bensen, etanol och dietyleter. Svårlösligt i vatten.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 3,8 (gul) till pH 5,4 (blå). Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol Green |
| Smältpunkt | ∼225 °C (dekomposition) |
| Beilstein | 372527 |
| Merck Index | 14,1386 |
| Löslighetsinformation | Löslig i bensen, etanol och dietyleter. Sparsamt löslig i vatten. |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 698.02 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.