Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Grön
Produktkod. p-7023492
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11438966
Brand: Thermo Scientific Chemicals A17090.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Bromocresol Green är en pH-känslig indikator som används i odlingsmediet för mikroorganismer och titrering. Det är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivt spårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Det fungerar som en hämmare av prostaglandin E 2 transportprotein. Den används även i TLC för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bromocresol Green är en pH-känslig indikator som används i odlingsmediet för mikroorganismer och titrering. Det är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivt spårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Det fungerar som en hämmare av prostaglandin E 2 transportprotein. Den används även i TLC för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Löslighet
Löslig i bensen, etanol och dietyleter. Svårlösligt i vatten.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 3,8 (gul) till pH 5,4 (blå). Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 698.014
MDL-nummer MFCD00005874
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Green
PubChem CID 6451
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green
Smältpunkt ∼225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Löslighetsinformation Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water.
Formel vikt 698.02
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.