Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Grön, ACS
Produktkod. 15416799
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416799 25 g 25g
15406799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416799 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65225.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1698.30 SEK
    1378.65 SEK / 25g
    Save 319.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698,014 g/mol
Bromocresol Green används i en mängd olika kolorimetriska detektionsteknologier. Det används som ett spårningsfärgämne för DNA-agarosgelelektrofores, vid proteinbestämningar och i laddningsöverföringskomplexbildningsprocesser. I TLC används för visualisering av föreningarna med funktionella grupper vars pKa är under 5,0. Och det är färdigt att använda spray- och doppreagens för kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromocresol Green används i en mängd olika kolorimetriska detektionsteknologier. Det används som ett spårningsfärgämne för DNA-agarosgelelektrofores, vid proteinbestämningar och i laddningsöverföringskomplexbildningsprocesser. I TLC används för visualisering av föreningarna med funktionella grupper vars pKa är under 5,0. Och det är färdigt att använda spray- och doppreagens för kromatografi.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, metylcellosolve.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 698.014
MDL-nummer MFCD00005874
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6451
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green
Smältpunkt 225 °C (dekomposition)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Färg Brun till gul
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, metylcellosolv.
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 698.04
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.