Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, ACS-reagens
Produktkod. 10675861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675861 5 g Glasflaska 5g
10453541 1 g Glasflaska 1g
10740672 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675861 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 402930050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698,014 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 698.014
MDL-nummer MFCD00005874
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spécification
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green
Smältpunkt 225,0 °C
Klarhet Klarat test
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 3,8 (gul) till pH 5,4 (blått)
Merck Index 15, 1393
Färg Beige till Brun
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i bensen, etanol (30 g/L), mycket löslig i dietyleter och etylacetat
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 698.01
Kvalitet ACS-reagens
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.