Läs mer
Bromokresol grön indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Produktkod. 15603850
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15603850 5 g Glasflaska 5g
15693840 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15603850 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 327425G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reag. Ph. Eur.
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 698.014
MDL-nummer MFCD00005875
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
PubChem CID 6451
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol green indicator
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
CAS Max % 100.0000%
Linjär formel C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Formel vikt 698.01
Kvalitet Ph. Eur.
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g