Läs mer
Bromocresol grön indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Produktkod. 15693840
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15693840 25 g Glasflaska 25g
15603850 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15693840 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3274225G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4205.00 SEK
    3587.20 SEK / 25g
    Save 617.80 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reag. Ph. Eur.
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 698.014
MDL-nummer MFCD00005875
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
PubChem CID 6451
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol green indicator
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
CAS Max % 100.0000%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Färg Brown
Kvantitet 25 g
Formel vikt 698.01
Procent renhet 100%
Kvalitet Ph. Eur.