Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Grön, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 10498870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10498870 25 g Glasflaska 25g
10521211 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10498870 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151310250
 Begränsad artikel
I lager
Bromocresol Green, C21H14Br4O5S, CAS-nummer-76-60-8, 3', 3, 5″', 3',3,5″',5-Tetrabromo-m-cresolsulfoneftalein″, BCG, 5g, Brown, 200-972-8, 698.01, Pure, Warning, GHS H Statement: Kan orsaka andningsirritation. Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. | CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698,014 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 698.014
MDL-nummer MFCD00005874
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 600 min. (617 nm, i buffert)
Visuell övergångsintervall från pH 3,8 (gul) till pH 5,4 (blått)
Merck Index 15, 1393
Färg Brun
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i bensen, etanol (30 g/L), mycket lösliga i dietyleter och etylacetat
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 698.01
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.