Specifikationer
| Smältpunkt | 225°C |
| CAS | 76-60-8 |
| Molekylformel | C21H14Br4O5S |
| MDL-nummer | 5874 |
| Formel vikt | 698.01g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
| Färg | Beige |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Powder |