Läs mer
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072870 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10355170
Brand: Fisher Chemical B/4320/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 225°C
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
MDL-nummer 5874
Formel vikt 698.01g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Beige
Kvantitet 1 g
Fysisk form Powder