Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Grönt natriumsalt
Produktkod. 11448117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448117 100 g 100g
11428117 5 g 5g
11438117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448117 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17503.22
Request Bulk or Custom Format
Bromocresol Green sodium salt, C21H13Br4NaO5S, CAS Number-62625-32-5, Bromocresol Green, water soluble, 100g, 263-657-4, 720.01, ∼230 deg.C (decomposition), MFCD00148898, Ambient temperatures, Soluble in water and ethanol., Yes | CAS: 62625-32-5 | C21H13Br4NaO5S
Bromokresol Grönt natriumsalt används som pH-indikator. Det är ett pH-känsligt trifenylmetanfärgämne som är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivitetsspårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Den används även i TLC (tunnskiktskromatografi) för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bromokresol Grönt natriumsalt används som pH-indikator. Det är ett pH-känsligt trifenylmetanfärgämne som är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivitetsspårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Den används även i TLC (tunnskiktskromatografi) för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Löslighet
Löslig i vatten och etanol.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 3,8 (gul) till pH 5,4 (blå) Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-32-5
Molekylformel C21H13Br4NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 719.7538
MDL-nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green sodium salt
Smältpunkt ∼230°C (decomposition)
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 720.01
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.