Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, natriumsalt, ACS-reagens
Produktkod. 10566592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10566592 10 g Glasflaska 10g
10005760 5 g Glasflaska 5g
10075013 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10566592 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 402940100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67763-24-0
Molekylformel C21H13Br4NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 720.00
MDL-nummer MFCD00148898
InChI-nyckel HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
IUPAC-namn natrium;2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxi-2-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metylfenolat
LEDER [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Specifications
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green, sodium salt
Namnnotering Pure
Klarhet Klarat test
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 3,8 (gul) till pH 5,4 (blått)
Färg Svart till brunt/grönt
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 720
Kvalitet ACS-reagens
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.