Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromokresol Grönt natriumsalt, ACS
Produktkod. 15476299
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476299 5 g 5g
15486299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476299 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64284.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-32-5 | C21H13Br4NaO5S
Bromokresol Grönt natriumsalt används som pH-indikator. Det är ett pH-känsligt trifenylmetanfärgämne som är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivitetsspårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Den används även i TLC (tunnskiktskromatografi) för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bromokresol Grönt natriumsalt används som pH-indikator. Det är ett pH-känsligt trifenylmetanfärgämne som är användbart i olika kolorimetriska detektionsstudier och som ett aktivitetsspårande färgämne för DNA-agarosgelelektrofores. Den används även i TLC (tunnskiktskromatografi) för att visualisera föreningar som innehåller funktionella grupper med pKa mindre än 5.
Löslighet
40 mg/ml i vatten; 60 mg/ml i etanol. Lösligt i vatten och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-32-5
Molekylformel C21H13Br4NaO5S
MDL-nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green sodium salt
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Merck Index 14,1386
Löslighetsinformation 40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol.
Formel vikt 720.02
Kvalitet ACS
Färg Brunt till rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.