Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromocresol Green sodium salt |
| Smältpunkt | ∼230°C (decomposition) |
| CAS | 62625-32-5 |
| Molekylformel | C21H13Br4O5SNa |
| MDL-nummer | MFCD00148898 |
| Formel vikt | 720 |
| Kvalitet | ACS |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Powder |