Läs mer
Bromocresol Green Solution, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15620580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15620580 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15620580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 02559500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator, ready-to-use
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromocresol Green Solution
Smältpunkt 89.5deg.C
CAS 76-60-8
Molekylformel C21H14Br4O5S
MDL-nummer MFCD00005874
UN-nummer UN1219
Beilstein 372527
InChI-nyckel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
IUPAC-namn 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
Molekylvikt (g/mol) 698.014
PubChem CID 6451
Formel vikt 698.01g/mol
Förpackning Glass bottle
Densitet 0.79g/mL at 20°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12°C (53.6°F)